Få mere at vide
3-Bromo-5-methoxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-methoxypyridine |
| CAS | 50720-12-2 |
| Molekylær formel | C6 H6 Br N O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COc1cncc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-5-methoxypyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.022 |
| Formel vægt | 186.963 |