Få mere at vide
3-Bromo-5-iodopyridine, 95%
Beskrivelse
Reaktant i syntesen chiral 4,4a-bipyridiner. 3-brom-5-(trifluormethyl)pyridin fremstilles ud fra 3-brom-5-iodpyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reaktant i syntesen chiral 4, 4′ - Bipyridiner. 3-brom-5-(trifluormethyl)pyridin fremstilles ud fra 3-brom-5-iodpyridin.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys, varme, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-iodopyridine |
| Smeltepunkt | 127°C to 131°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 108478 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Synonym | 3-bromo-5-iodo-pyridine, 5-bromo-3-iodopyridine, pyridine, 3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodpyridine, 3-iodo-5-bromopyridine, pubchem8080, acmc-1cdm9, pyridine,3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodopyridine, abbypharma ap-13-5787 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 283.89 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |