missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-5-hydroxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-hydroxypyridine |
| CAS | 74115-13-2 |
| Molekylær formel | C5 H4 Br N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Pyridinol, 5-bromo-, 5-Bromo-3-pyridinol, 3-Bromo-5-hydroxypyridine, 3-Bromopyridin-5-ol, 3-Hydroxyl-5-bromopyridine, 5-Bromo-3-hydroxypyridine, 3-Bromo-5-hydroxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H |
| SMIL | Oc1cncc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 5-bromopyridin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 174 |
| Formel vægt | 172.9476 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?