Få mere at vide
3-brom-5-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10761120 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10761120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74115-13-2 | C5H4BrNO | 174.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-hydroxypyridine
CAS 74115-13-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 168.0°C to 169.5°C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H4BrNO
MDL nummer MFCD00661305
Mængde 1 g
Synonym 3-bromo-5-hydroxypyridine, 5-bromo-3-pyridinol, 5-bromo-3-hydroxypyridine, 5-bromo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 5-bromo, 3-bromo-5-pyridinol, 3-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromo-3-hydroxy-pyridine, pyridine, 3-ol-5-bromo, 5-bromopyrid-3-ol
InChI nøgle VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CN=CC(Br)=C1
IUPAC navn 5-brompyridin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 174.00
PubChem CID 599529
Formel vægt 174
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-hydroxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.