Få mere at vide
3-Bromo-5-fluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 10371330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10371330 1 g 1g
10199779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437420010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 407-20-5 | C5H3BrFN | 175.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 407-20-5
Molekylær formel C5H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 175.99
MDL nummer MFCD04112555
InChI nøgle HNNNBQRRIHKFLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-fluoropyridine, 3-bromo-5-fluoro-pyridine, 3-brom-5-fluorpyridin, 3-bromo-5-fluoro pyridine, pyridine, 3-bromo-5-fluoro, 3-bromo-5-fluorpyridine, 5-bromo-3-fluoride pyridine, 3-bromine-5-fluoride pyridine, pubchem3964, 3-bromo-5-fluoropyridin
PubChem CID 820206
IUPAC navn 3-bromo-5-fluoropyridine
SMIL FC1=CN=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-fluoropyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 24.0°C to 28.0°C
Farve Colorless to White
Kogepunkt 78.0°C (11.0 Torr)
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 175.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-fluoropyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.