Få mere at vide
3-Bromo-5-fluorophenol, 97%
Artikelnummer. p-7036854
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15461498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55288.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 433939-27-6 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433939-27-6
Molekylær formel C6H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 190.999
MDL nummer MFCD07783710
InChI nøgle JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-bromophenol, 5-bromo-3-fluorophenol, 3-bromo-5-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-5-fluoro, pubchem4129, acmc-1apwb, ksc493m6t, 3-bromo-5-fluorophenol
PubChem CID 21904636
IUPAC navn 3-brom-5-fluorphenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-fluorophenol
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 191
Procent renhed 97%