Få mere at vide
3-Bromo-5-fluorphenol, 97%
Artikelnummer. 15471498
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471498 5 g 5g
15461498 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55288.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 433939-27-6 | C6H4BrFO | 190,999 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 433939-27-6
Molekylær formel C6H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 190.999
MDL nummer MFCD07783710
InChI nøgle JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-bromophenol, 5-bromo-3-fluorophenol, 3-bromo-5-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-5-fluoro, pubchem4129, acmc-1apwb, ksc493m6t, 3-bromo-5-fluorophenol
PubChem CID 21904636
IUPAC navn 3-brom-5-fluorphenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)Br)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-fluorophenol
Smeltepunkt 36 °C til 40 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Formel vægt 191
Procent renhed 97%