Få mere at vide
3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 97%
Artikelnummer. 15219746 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15219746 5 g 5g
15209746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15219746 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451430050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 950670-18-5 | C6H2BrFN2 | 201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 950670-18-5
Molekylær formel C6H2BrFN2
Molekylvægt (g/mol) 201
InChI nøgle OLOSREGULYFXDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluoropicolinonitrile, 3-bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 3-bromo-2-cyano-5-fluoropyridine, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, abbypharma ap-18-5887, 3-aromo-5-fluoropicolinonitrile
PubChem CID 46941477
IUPAC navn 3-brom-5-fluorpyridin-2-carbonitril
SMIL C1=C(C=NC(=C1Br)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
Smeltepunkt 88.0°C to 91.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 201
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.