Få mere at vide
3-Bromo-5-cyanopyridin, TRC
Artikelnummer. 30340103
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30340103 1 g
1 options
Artikelnummer. 30340103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6827501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-cyanopyridine
CAS 35590-37-5
Molekylær formel C6 H3 Br N2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-6-1-5(2-8)3-9-4-6/h1,3-4H
SMIL Brc1cncc(c1)C#N
IUPAC navn 5-bromopyridin-3-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 183.01
Formel vægt 181.948