missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Bromo-5-chloropyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11317319
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317319 5 g 5g
11307319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11317319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27454.06
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73583-39-8
Molekylær formel C5H3BrClN
Molekylvægt (g/mol) 192.44
MDL nummer MFCD04114221
InChI nøgle BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-pyridine, pyridine, 3-bromo-5-chloro, 5-bromo-3-chloropyridine, pubchem7700, 3-brom-5-chlorpyridin, acmc-209orf, #, ksc377a4j, 3-bromo-5-chloropyridine
PubChem CID 606256
IUPAC navn 3-brom-5-chlorpyridin
SMIL C1=C(C=NC=C1Br)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-chloropyridine
Smeltepunkt 78°C to 81°C
Mængde 5 g
Formel vægt 192.44
Procent renhed 95%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.