Få mere at vide
3-brom-5-chlorphenol,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-chlorophenol |
| Smeltepunkt | 66°C to 70°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3234780 |
| Formel vægt | 207.45 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Fysisk form | Solid |