Få mere at vide
3-brom-5-chlorphenol,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-chlorophenol |
| Smeltepunkt | 66 °C til 70 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3234780 |
| Formel vægt | 207.45 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Fysisk form | Fast stof |