Få mere at vide
3-brom-5-(chlormethyl)pyridinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10716915
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716915 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10547664 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10716915 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67174DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39741-46-3
Molekylær formel C6H6BrCl2N
Molekylvægt (g/mol) 242.925
MDL nummer MFCD09260933
InChI nøgle CJAUTVHMRSAZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hcl, pyridine, 3-bromo-5-chloromethyl-, hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hcl salt, ksc776i7t, 5-bromo-3-chloromethyl pyridine, chloride, 3-bromo-5-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridinehydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 12515069
IUPAC navn 3-brom-5-(chlormethyl)pyridin;hydrochlorid
SMIL C1=C(C=NC=C1Br)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 242.93
Procent renhed 95%