missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-5-(1-hydroxyethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-(1-hydroxyethyl)pyridine |
| CAS | 283608-66-2 |
| Molekylær formel | C7H8BrNO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-5,10H,1H3 |
| SMIL | CC(O)c1cncc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1-(5-bromopyridin-3-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.05 |
| Formel vægt | 200.9789 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?