Få mere at vide
3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11946441 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 11946441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442750010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
CAS 13959-02-9
Smeltepunkt 241°C to 244°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H4BrNO2
MDL nummer MFCD00040944
Mængde 1 g
Synonym 3-bromoisonicotinic acid, 3-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 5-bromoisonicotinic acid, pubchem13576, 3-bromo isonicotinic acid, acmc-1cef2, ksc174i2l, 3-bromo-4-pyridine carboxylic acid
InChI nøgle AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=C(Br)C=NC=C1
IUPAC navn 3-bromopyridine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 202.01
PubChem CID 817972
Formel vægt 202.01
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.