Få mere at vide
3-Brom-4-pyridincarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30343963
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30343963 1 g
1 options
Artikelnummer. 30343963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6888251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS 70201-43-3
Molekylær formel C6H4BrNO
Mængde 1 g
Synonym 3-Bromo-4-formylpyridine, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carbaldehyde, 5-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
SMIL Brc1cnccc1C=O
IUPAC navn 3-bromopyridin-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 186.01
Formel vægt 184.9476