Få mere at vide
3-Bromo-4-picoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-methylpyridine |
| CAS | 3430-22-6 |
| Molekylær formel | C6 H6 Br N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccncc1Br |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-methylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.02 |
| Formel vægt | 170.9684 |