Få mere at vide
3-Bromo-4-nitropyridine N-oxide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328896
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328896 5 g 5g
11318896 1 g 1g
11338896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19524.06
Request Bulk or Custom Format
3-brom-4-nitropyridin-N-oxid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-brom-4-nitropyridin-N-oxid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Tungt opløseligt i vand (0,92
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1678-49-5
Molekylær formel C5H3BrN2O3
Molekylvægt (g/mol) 218.994
MDL nummer MFCD00085925
InChI nøgle YZQMKADIENBVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitropyridine n-oxide, 3-bromo-4-nitropyridine 1-oxide, 3-bromo-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 3-bromo-4-nitro-, 1-oxide, 3-bromo-4-nitropyridine-n-oxide, 3-bromo-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium, 3-bromo-4-nitropyridin-1-ol, acmc-1bxbw, 3-bromo-4-nitropyridine oxide, 3-bromo-4-nitropyridin-n-oxide
PubChem CID 548521
IUPAC navn 3-brom-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL C1=C[N+](=CC(=C1[N+](=O)[O-])Br)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-nitropyridine N-oxide
Smeltepunkt 152°C to 154°C
Mængde 5 g
Beilstein 150822
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble in water (0.92g/L at 25°C).
Formel vægt 219
Procent renhed ≥98%