Få mere at vide
3-Bromo-4-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-nitrophenol |
| CAS | 5470-65-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br N O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1ccc(c(Br)c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 218 |
| Formel vægt | 216.9375 |