Få mere at vide
3-bromo-4-nitroindol, 97%
Artikelnummer. 15430199
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430199 250 mg 250mg
15410199 1 g 1g
15420199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63478.MD
CAS: 126807-08-7 | C8H5BrN2O2 | 241,044 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126807-08-7
Molekylær formel C8H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 241.044
InChI nøgle VYQRPDVMVMLVHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitroindole, 1h-indole,3-bromo-4-nitro, acmc-20dlf4, 1h-indole, 3-bromo-4-nitro
PubChem CID 14707933
IUPAC navn 3-brom-4-nitro-lH-indol
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-nitroindole
Mængde 250 mg
Formel vægt 241.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof