Få mere at vide
3-Bromo-4-nitroindole, 97%
Artikelnummer. 15420199
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15420199
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63478.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 126807-08-7 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126807-08-7
Molekylær formel C8H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 241.044
InChI nøgle VYQRPDVMVMLVHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitroindole, 1h-indole,3-bromo-4-nitro, acmc-20dlf4, 1h-indole, 3-bromo-4-nitro
PubChem CID 14707933
IUPAC navn 3-brom-4-nitro-lH-indol
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-nitroindole
Mængde 5 g
Formel vægt 241.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof