Få mere at vide
3-Bromo-4-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11305405
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305405 5 g 5g
11395395 1 g 1g
11315405 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19622.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3430-22-6 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-22-6
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.025
MDL nummer MFCD00082592
InChI nøgle GSQZOLXWFQQJHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-picoline, 4-methyl-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-pyridine, 3-brom-4-methylpyridin, zlchem 494, pubchem3994, 3-bromo4-methylpyridine, 3-bromo-4-methylpyridin
PubChem CID 817630
IUPAC navn 3-brom-4-methylpyridin
SMIL CC1=C(C=NC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methylpyridine
Tæthed 1.549
Kogepunkt 199°C to 200°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.562
Mængde 5 g
Beilstein 878354
Formel vægt 172.03
Procent renhed 98%