Få mere at vide
3-Brom-4-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-methylphenol |
| CAS | 60710-39-6 |
| Molekylær formel | C7H7BrO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-4-hydroxytoluene, 3-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-hydroxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | BrC1=C(C)C=CC(O)=C1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vægt | 185.968 |