Få mere at vide
3-Bromo-4-methylphenol, 98%
Artikelnummer. p-7030430
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15443827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H28689.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 60710-39-6 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60710-39-6
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.036
MDL nummer MFCD08273793
InChI nøgle GMZKNRDHSHYMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-p-cresol, 2-bromo-4-hydroxytoluene, phenol, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenol, 3-brom-p-kresol, acmc-209mlm, 3-bromo-4-methyl phenol, phenol,3-bromo-4-methyl, 3-bromanyl-4-methyl-phenol, ksc494c1p
PubChem CID 10307913
IUPAC navn 3-bromo-4-methylphenol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methylphenol
Smeltepunkt 54°C to 57°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%