Få mere at vide
3-Bromo-4-methylphenol, 98%
Artikelnummer. 11462110
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462110 5 g 5g
15443827 250 mg 250mg
11452110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28689.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 60710-39-6 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60710-39-6
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.036
MDL nummer MFCD08273793
InChI nøgle GMZKNRDHSHYMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-p-cresol, 2-bromo-4-hydroxytoluene, phenol, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenol, 3-brom-p-kresol, acmc-209mlm, 3-bromo-4-methyl phenol, phenol,3-bromo-4-methyl, 3-bromanyl-4-methyl-phenol, ksc494c1p
PubChem CID 10307913
IUPAC navn 3-brom-4-methylphenol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methylphenol
Smeltepunkt 54 °C til 57 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%