Få mere at vide
3-Brom-4-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30329487
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30329487 1 g
1 options
Artikelnummer. 30329487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6851001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methylaniline
CAS 7745-91-7
Molekylær formel C7 H8 Br N
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
SMIL Cc1ccc(N)cc1Br
IUPAC navn 3-bromo-4-methylanilin
Molekylvægt (g/mol) 186.05
Formel vægt 184.984