Få mere at vide
3-Brom-4-methylanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 7745-91-7 |
| Molekylær formel | C7 H8 Br N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(N)cc1Br |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-methylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.05 |
| Formel vægt | 184.984 |