Få mere at vide
3-Bromo-4-methylaniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 7745-91-7 |
| Molekylær formel | C7H8BrN |
| MDL nummer | MFCD00134176 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | C1=C(C(=CC=C1N)C)Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.05 |
| Procent renhed | 98% |