Få mere at vide
3'-Bromo-4'-methylacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Bromo-4'-methylacetophenone |
| CAS | 40180-80-1 |
| Molekylær formel | C9H9BrO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone, 3-Bromo-4-methylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | BrC1=C(C)C=CC(C(C)=O)=C1 |
| IUPAC navn | 1-(3-bromo-4-methylphenyl)ethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vægt | 211.98 |