Få mere at vide
3-Brom-4-methoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30343950
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30343950 10 g
1 options
Artikelnummer. 30343950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68523510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid
CAS 99-58-1
Molekylær formel C8H7BrO3
Mængde 10 g
Synonym 3-Bromoanisic Acid, p-Anisic Acid, 3-Bromo-p-anisic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(cc1Br)C(=O)O
IUPAC navn 3-bromo-4-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 231.04
Formel vægt 229.9579