Learn More
3-Brom-4-methoxybenzoesyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 99-58-1 |
| Molekylær formel | C8H7BrO3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-Bromoanisic Acid, p-Anisic Acid, 3-Bromo-p-anisic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COc1ccc(cc1Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-methoxybenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vægt | 229.9579 |