Få mere at vide
3-brom-4-methoxybenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480458
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480458 5 g 5g
15470656 250 mg 250mg
15470458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54015.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 23094-96-4 | Molekylformel: C7H6BrClO3S | Molekylvægt: 285,54 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23094-96-4
Molekylær formel C7H6BrClO3S
Molekylvægt (g/mol) 285.54
MDL nummer MFCD03989643
InChI nøgle LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxyphenyl chlorosulfone, 3-bromo4-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy-benzene-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-4-methoxy, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 3863747
IUPAC navn 3-brom-4-methoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COC1=C(Br)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 285.54
Procent renhed 97%