Få mere at vide
3-Bromo-4-methoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30345060
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30345060 5 g
1 options
Artikelnummer. 30345060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6851755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
CAS 34841-06-0
Molekylær formel C8H7BrO2
Mængde 5 g
Synonym 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-p-anisaldehyde, NSC 158162
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
SMIL COc1ccc(C=O)cc1Br
IUPAC navn 3-bromo-4-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 215.04
Formel vægt 213.9629