missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-4-isopropylbenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-isopropylbenzoic acid |
| CAS | 99070-17-4 |
| Molekylær formel | C10H11BrO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO2/c1-6(2)8-4-3-7(10(12)13)5-9(8)11/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)c1ccc(cc1Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-propan-2-ylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.1 |
| Formel vægt | 241.9942 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?