Få mere at vide
3-brom-4-isocyanatothiophen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10674385
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10674385 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10041384 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674385 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54206DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 937795-88-5
Molekylær formel C5H2BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 204.041
MDL nummer MFCD09879904
InChI nøgle HVJDEHSHJHNENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophen-3-isocyanate, 4-bromothien-3-yl isocyanate
PubChem CID 24229539
IUPAC navn 3-brom-4-isocyanatothiophen
SMIL C1=C(C(=CS1)Br)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-isocyanatothiophene
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 204.05
Procent renhed 95%