Få mere at vide
3-Bromo-4-iodopyridine, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-iodopyridine |
| Smeltepunkt | 111°C to 115°C |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Formel vægt | 283.89 |
| Procent renhed | 97% |