Få mere at vide
3-Bromo-4-iodo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole, TRC
Artikelnummer. 30348200
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30348200 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30348200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB899080250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-iodo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole
CAS 773851-39-1
Molekylær formel C13H23BrINSi
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H23BrINSi/c1-9(2)17(10(3)4,11(5)6)16-7-12(14)13(15)8-16/h7-11H,1-6H3
SMIL CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1cc(Br)c(I)c1
IUPAC navn (3-bromo-4-iodopyrrol-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane
Molekylvægt (g/mol) 428.22
Formel vægt 426.9828