Få mere at vide
(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)-methanone, TRC
Artikelnummer. 30330382
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30330382 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30330382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685230100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (3-Bromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)-methanone
CAS 94729-09-6
Molekylær formel C17H13BrO3
Mængde 100 mg
Synonym 3-Bromo-4-hydroxyphenyl 2-ethyl-3-benzofuranyl Ketone,, (3-Bromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethylbenzofuran-3-yl)methanone, Bromobenzarone, Benzbromarone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H13BrO3/c1-2-14-16(11-5-3-4-6-15(11)21-14)17(20)10-7-8-13(19)12(18)9-10/h3-9,19H,2H2,1H3
SMIL CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)c(Br)c3
IUPAC navn (3-bromo-4-hydroxyphenyl)-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 345.19
Formel vægt 344.0048