missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)-methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Bromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)-methanone |
| CAS | 94729-09-6 |
| Molekylær formel | C17H13BrO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Bromo-4-hydroxyphenyl 2-ethyl-3-benzofuranyl Ketone,, (3-Bromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethylbenzofuran-3-yl)methanone, Bromobenzarone, Benzbromarone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13BrO3/c1-2-14-16(11-5-3-4-6-15(11)21-14)17(20)10-7-8-13(19)12(18)9-10/h3-9,19H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)c(Br)c3 |
| IUPAC navn | (3-bromo-4-hydroxyphenyl)-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.19 |
| Formel vægt | 344.0048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?