Få mere at vide
3-Bromo-4-hydroxybenzonitril, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile |
| CAS | 2315-86-8 |
| Molekylær formel | C7H4BrNO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Bromo-4-cyanophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H |
| SMIL | BrC1=C(O)C=CC(C#N)=C1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-hydroxybenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.02 |
| Formel vægt | 198.95 |