Få mere at vide
3-Bromo-4-hydroxybenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30338628
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30338628 25 g
1 options
Artikelnummer. 30338628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68257025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
CAS 2315-86-8
Molekylær formel C7H4BrNO
Mængde 25 g
Synonym 2-Bromo-4-cyanophenol
InChI formel InChI=1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
SMIL BrC1=C(O)C=CC(C#N)=C1
IUPAC navn 3-bromo-4-hydroxybenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 198.02
Formel vægt 198.95