Få mere at vide
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11473997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473997 5 g 5g
11483997 25 g 25g
11493997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11473997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19400.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2315-86-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2315-86-8
Molekylær formel C7H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 198.02
MDL nummer MFCD00143096
InChI nøgle HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanophenol, 3-bromo-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxybenzenecarbonitrile, timtec-bb sbb005818, labotest-bb lt01143437, pubchem3780, intermediates-zcf02624, acmc-209g1r
PubChem CID 75341
IUPAC navn 3-brom-4-hydroxybenzonitril
SMIL OC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 156°C to 161°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2207020
Formel vægt 198.02
Procent renhed 98%