Få mere at vide
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7025701
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11489257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21338.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14348-41-5 | C7H5BrO3 | 217.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14348-41-5
Molekylær formel C7H5BrO3
Molekylvægt (g/mol) 217.02
MDL nummer MFCD00017547
InChI nøgle XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy, acmc-20aix6, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacid, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacidhydrate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid 10g
PubChem CID 84368
IUPAC navn 3-brom-4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Mængde 10 g
Formel vægt 217.02
Procent renhed 98%