Få mere at vide
3-Brom-4-hydroxybenzoesyre, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 176 °C til 178 °C |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 217.02 |
| Procent renhed | 98% |