Få mere at vide
3-Brom-4-hydroxybenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11489257
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489257 10 g 10g
11499257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21338.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14348-41-5 | C7H5BrO3 | 217,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14348-41-5
Molekylær formel C7H5BrO3
Molekylvægt (g/mol) 217.02
MDL nummer MFCD00017547
InChI nøgle XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy, acmc-20aix6, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacid, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacidhydrate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid 10g
PubChem CID 84368
IUPAC navn 3-brom-4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 176 °C til 178 °C
Mængde 10 g
Formel vægt 217.02
Procent renhed 98%