Få mere at vide
3-bromo-4-hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30329420
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30329420 10 g
1 options
Artikelnummer. 30329420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41538010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 2973-78-6
Molekylær formel C7H5BrO2
Mængde 10 g
Synonym 2-Bromo-4-formylphenol, 4-Hydroxy-3-bromobenzaldehyde, NSC 220227
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
SMIL Oc1ccc(C=O)cc1Br
IUPAC navn 3-bromo-4-hydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 201.02
Formel vægt 199.9473