missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-4-hydroxy-2-butanone(>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-hydroxy-2-butanone |
| CAS | 800370-12-1 |
| Molekylær formel | C4 H7 Br O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Butanone, 3-bromo-4-hydroxy- (4CI, ACI), 3-Bromo-4-hydroxy-2-butanone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(7)4(5)2-6/h4,6H,2H2,1H3 |
| SMIL | O=C(C)C(Br)CO |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-hydroxy-butan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.00118 |
| Formel vægt | 165.9629 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?