Få mere at vide
3-Bromo-4-formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Artikelnummer. 30330808
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30330808 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30330808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68743010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy
CAS 85591-99-7
Molekylær formel C8 H14 O7
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3?,4-,5?,6?,8-/m1/s1
SMIL CCO[C@@H]1OC([C@H](O)C(O)C1O)C(=O)O
IUPAC navn (3R,6R)-6-ethoxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 222.193
Formel vægt 222.074