Få mere at vide
3-Bromo-4-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468268 5 g 5g
15458268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15468268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61702.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 27407-11-0 | Molekylformel: C6H4BrFO | Molekylvægt: 190,999 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27407-11-0
Molekylær formel C6H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 190.999
MDL nummer MFCD03425884
InChI nøgle QWTULQLVGNZMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-4-fluoro, pubchem1486, acmc-1cmha, ksc201s9b, 3-bromanyl-4-fluoranyl-phenol
PubChem CID 2783381
IUPAC navn 3-brom-4-fluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluorophenol
Farve Gul til Grøn
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 191
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk