Få mere at vide
3-brom-4-fluor-5-iodbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466247
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466247 1 g 1g
15476247 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33441.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1356113-37-5
Molekylær formel C7H3BrFIO
Molekylvægt (g/mol) 328.91
MDL nummer MFCD20486165
InChI nøgle VZRIOLAMLBZGDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95567744
IUPAC navn 3-brom-4-fluor-5-iodbenzaldehyd
SMIL FC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Mængde 1 g
Formel vægt 328.9
Procent renhed 97%